Få mere at vide
Zinkperchlorat-hexahydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11317367
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317367 100 g 100g
11307367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011614.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-64-6 | Cl2H12O14Zn | 372,362 g/mol
Zinkperchlorathexahydrat, katalyserer effektivt esterificeringen mellem næsten ækvimolære mængder af carboxylsyrer og alkoholerZinkperchlorathexahydrat [Zn (ClO4) 2· 6H2O] viste sig at være en yderst effektiv katalysator til acylering af elektrondeficiente phenoler, sterisk hindrede alkoholer og elektronmangelfulde og sterisk hindrede aminer. Zink(II)perchlorathexahydrat har vist sig at være en ny og effektiv katalysator til konjugattilsætning af thioler tilα ,β -umættede ketoner under opløsningsmiddelfrie forhold ved stuetemperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-64-6
Molekylær formel Cl2H12O14Zn
Molekylvægt (g/mol) 372.362
MDL nummer MFCD00150370
InChI nøgle PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc perchlorate hexahydrate, perchloric acid, zinc salt, hexahydrate, 2clo4.zn.6h2o, zinc diperchlorate hexahydrate, zinc perchlorate 6h2o, zincperchloratehexahydrate, zinc 2+ hexahydrate diperchlorate, zinc perchlorate hexahydrate, reagent grade, zinc, ion zn2+ hexahydrate diperchlorate ion, zinc perchlorate hexahydrate trace metals basis 10g
PubChem CID 202253
IUPAC navn zink;diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 106 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.5
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.25 g/mL
Lineær formel Zn(ClO4)2·6H2O
FN nummer UN1481
Merck Index 14,10148
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol
Formel vægt 372,37 (264,28 Vandfri)
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc perchlorate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc perchlorate hexahydrate