Få mere at vide
Zinkperchlorathexahydrat, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11498410
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498410 10 g 10g
11488410 50 g 50g
11408420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044315.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 10025-64-6 | Cl2H12O14Zn | 372,362 g/mol
Anvendes som mellemprodukter. Et syntetisk reagens til proteomikforskning. Zink(II)perchlorathexahydrat er en yderst effektiv katalysator til åbning af epoxider med aminer, der giver 2-aminoalkoholer i høje udbytter under opløsningsmiddelfrie betingelser og med fremragende kemo-, regio- og stereoselektiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-64-6
Molekylær formel Cl2H12O14Zn
Molekylvægt (g/mol) 372.362
MDL nummer MFCD00150370
InChI nøgle PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc perchlorate hexahydrate, perchloric acid, zinc salt, hexahydrate, 2clo4.zn.6h2o, zinc diperchlorate hexahydrate, zinc perchlorate 6h2o, zincperchloratehexahydrate, zinc 2+ hexahydrate diperchlorate, zinc perchlorate hexahydrate, reagent grade, zinc, ion zn2+ hexahydrate diperchlorate ion, zinc perchlorate hexahydrate trace metals basis 10g
PubChem CID 202253
IUPAC navn zink;diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 106 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.5
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.25 g/mL
Lineær formel Zn(ClO4)2·6H2O
FN nummer UN1481
Merck Index 14,10148
Opløselighedsinformation Opløselig i ethylalkohol og vand.
Formel vægt 372,37 (264,28 Vandfri)
Procent renhed 99.997%