missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zinc Pentamethylenedithiocarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Pentamethylenedithiocarbamate |
| CAS | 13878-54-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H20 N2 S4 Zn |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato-κS1,κS1')-','(T-4)-, Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato)- (8CI), Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato-S,S')-','(T-4)-, 1-Piperidinecarbodithioic acid','zinc complex, Accelerator ZPD, Bis(piperidinocarbodithioato)zinc, Nocceler ZP, Vulkacit ZP, Vulkacit ZPD, ZP, Zinc N,N-pentamethylenedithiocarbamate, Zinc pentamethylenedithiocarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H11NS2.Zn/c2*8-6(9)7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | C1CCN(CC1)C(=S)[S-].C1CCN(CC1)C(=S)[S-].[Zn+2] |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.94 |
| Formel vægt | 383.9801 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?