Få mere at vide
Zinkoxidsubstrat, 10x10x0,5 mm, poleret en side, 0001 orientering, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zinkoxidsubstrat er et af de egnede substrater til brug som bredbåndsgab-halvlederapplikation. Det bruges også i strømforsyning, LED, sensor og detektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Oxide Substrate |
| Navn note | Poleret Side |
| CAS | 1314-13-2 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Substrate |
| Mængde | 1 Ea. |
| Molekylær formel | OZn |
| MDL nummer | MFCD00011300 |
| Synonym | zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand og alkohol. Opløselig i syrer og alkalier. |
| Vis mere |