Få mere at vide
Zinkoxid-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474845
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474845 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15474845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041123.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Zinkoxid bruges som tilsætningsstof i adskillige materialer og produkter, herunder gummi, plast, keramik, glas, cement, smøremidler, maling, salver, klæbemidler, tætningsmidler, pigmenter, fødevarer, batterier, ferriter, brandhæmmere og førstehjælpstape. Det bruges også i olie, fedt, ferrit, kosmetik, farmaceutiske produkter, medicinske, UV-belægninger, lakker, keramik og tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide sputtering target
Farve Hvid til gul
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 1314-13-2
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel OZn
Lineær formel ZnO
MDL nummer MFCD00011300
FN nummer UN3077
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Opløselighedsinformation Opløseligt i fortyndet syre. Uopløselig i vand og alkohol.
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Zn]
IUPAC navn oxozink
Molekylvægt (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formel vægt 81.37
Procent renhed 99.9%