Få mere at vide
Zinkoxid, NanoTek∣r
Artikelnummer. 11450880
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450880 500 g 500g
11440880 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044899.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
NanoTek™ zinkoxid, på grund af den lille partikelstørrelse, kan give UV-beskyttelse og samtidig opretholde en høj grad af gennemsigtighed i belægninger, polymerer, caulks, klæbemidler og andre harpikssystemer Zinkoxid-nanopartikler bruges til fremstilling af gummi og cigaretter. Det spiller en vigtig rolle i maling som coatingmiddel. Det bruges i cremer og salver, som bruges til behandling af hudsygdomme. Det fungerer som et additiv ved fremstilling af beton. Det bruges også i den keramiske industri og som et tilsætningsstof i fødevarer såsom morgenmadsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Oxide
Smeltepunkt 1975 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i fortyndet eddikesyre, mineralsyrer, ammoniak, ammoniumcarbonat og fast alkalihydroxidopløsning.
Formel vægt 81.37
Tæthed 5.6