Få mere at vide
Zinkoxid, NanoArc™ ZN-0625, 50% i 1,2-propandiol monomethyletheracetat, kolloidal dispersion med dispergeringsmiddel
Artikelnummer. 11490900
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490900 100 g 100g
11400910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044924.22
 Begrænset vare
På lager
Kolloidal dispersion med dispergeringsmiddel | CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Zinkoxiddispersion i Dowanol PMA velegnet til inkorporering i en lang række forskellige belægningsformuleringer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Zinkoxiddispersion i Dowanol™ PMA velegnet til inkorporering i en lang række forskellige belægningsformuleringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide, NanoTek™ Z1102PMA
Navn note 50% i 1,2-propandiol monomethyletheracetat, kolloidal dispersion med dispergeringsmiddel
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 50% i 1, 2-propandiol monomethyletheracetat
FN nummer UN1993
Formel vægt 81.37
Lugt Ester-lignende