Få mere at vide
Zinkoxid, NanoArc™ ZN-0605
Artikelnummer. 15452467
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452467 500 g 500g
15442467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045849.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Anvendt i fremstillingen af NaZnSiO3OH, et nyt chiralt rammemateriale, som har potentiel anvendelse i ionbytning, adsorption eller katalyse. Anvendes i elektronisk industri, instrumental industri, fremstilling af elektrisk udstyr, billedoptager, rheostat, fosfor. Anvendes som solafskærmningsmiddel i kosmetik, antibakteriel og sundhedsbeskyttelsesmiddel; UV-beskyttelse; Piezoelektrik; Højtemperatursmøremiddel i gasturbinemotorer; Flammehæmmende; Adsorption; Dental cement; Miljøsanering; Gas sensorer; Fotokatalytisk dekontaminering; Dæmpning af ultraviolet lys; Demilitarisering af kemiske og biologiske kampmidler; Kosmetik og kosmetik; Elektroder til solceller; Varistorer; Pigmenter til maling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide NanoArc™ ZN-2605
Smeltepunkt 1975 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Lineær formel ZnO
FN nummer UN3077
Merck Index 14,10147
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 81.37
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide, NanoArc ZN-0605
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide