missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zinkoxid, MP BIOMEDICALS
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Zinkoxid
Beskrivelse
Ansøgningsnoter:
Zinkoxid anvendes til fremstilling af NaZnSiO3OH, et nyt chiralt rammemateriale, som har potentiel anvendelse i:
- Ionbytning
- Adsorption\
- Katalyse
Brugserklæring:
- Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Oxide |
| CAS | 1314-13-2 |
| Fysisk form | Flakes or Powder |
| Mængde | 500 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.38 g/mol |
| Procent renhed | 99.00% |
| Grad | ACS |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc oxide, ACS
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Zinc oxide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion