Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Oxide |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Mængde | 6 x 1 kg |
| Lineær formel | ZnO |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 81.39 |
| Procent renhed | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grad | puriss. |