Få mere at vide
Zinkoxid, tung, 98%
Artikelnummer. 11443267
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443267 5000 g 5000g
11433267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16188.0I
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Anvendes hovedsageligt til belægning af hjælpemidler, elektronikkemikalier, læderhjælpemidler, papirkemikalier, petroleumsadditiver, plastikhjælpemidler, gummihjælpemidler, overfladeaktive stoffer, tekstilhjælpemidler. Nanometer zinkoxid kan også bruges til højkvalitets keramisk materiale, kan reducere sintringstemperaturen og opnå formålet med at spare energi. Anvendes som svovlaktive midler og forstærkende midler til forskellige naturgummi og sammensatte gummiprodukter samt farvestoffer og fyldstoffer i hvid lim. Det kan også bruges som tilsætningsstoffer til at forbedre tekstil, tekstil ultraviolet resistent funktion og selvrensende evne, kan også bruges i foderindustrien additiv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes hovedsageligt til belægningshjælpemidler, elektronikkemikalier, læderhjælpemidler, papirkemikalier, petroleumsadditiver, plastikhjælpemidler, gummihjælpemidler, overfladeaktive stoffer, tekstilhjælpemidler. Nanometer zinkoxid kan også bruges til højkvalitets keramisk materiale, kan reducere sintringstemperaturen og opnå formålet med at spare energi. Anvendes som svovlaktive midler og forstærkende midler til forskellige naturgummi og sammensatte gummiprodukter samt farvestoffer og fyldstoffer i hvid lim. Det kan også bruges som tilsætningsstoffer til at forbedre tekstil, tekstil ultraviolet resistent funktion og selvrensende evne, kan også bruges i
foderindustrien
additiv Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærkt jordalkalimetal. Alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide
Smeltepunkt 1975 °C
Navn note tung
Mængde 5000 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,10147
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 81.37
Procent renhed 98%
Lugt Lugtfri
Tæthed 5.606