Få mere at vide
Zinkoxid, ACS-reagens
Artikelnummer. 10311261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311261 1 kg Plastflaske 1kg
10720492 5 g Glasflaske 5g
10390064 100 g Plastflaske 100g
10701915 500 g Plastflaske -
11914141 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10311261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.64 DKK
    651.65 DKK / 1kg
    Spare 72.99 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide
Smeltepunkt 1975.0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Merck Index 15,10347
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,6 mg/l (29 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer og alkalier, opløselig i fortyndede eddikesyre- eller mineralsyrer, ammoni, ammoniumcarbonat, fast alkalihydroxidopløsning, uopløselig i alkohol
Formel vægt 81.38
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 5.6
Tæthed 5.6000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide