Få mere at vide
Zinkoxid, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11337277
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337277 500 g 500g
11347277 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011558.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Zinkoxid bruges som solafskærmning. Det fungerer som et tilsætningsstof i produkter som cigaretfiltre, plast, antikorrosive belægninger, keramik, glas, cement, smøremidler, salver, klæbemidler, tætningsmidler, pigmenter, batterier, ferriter, brandhæmmere og førstehjælpstape. Zinkoxid spiller en vigtig rolle i tekstiler som UV-absorber. Det kan beskytte gummi mod svampe og UV-lys. Som en bredbåndshalvleder med gunstige egenskaber har den potentiale til brug i transparente elektroder, i nanorodsensorer, i flydende krystalskærme, som tyndfilmstransistorer og lysemitterende dioder og i varmebeskyttende vinduer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide
Smeltepunkt 1975 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,0% min.
Tæthed 5.606
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i fortyndet eddikesyre og fortyndede mineralsyrer.
Formel vægt 81.37
Grad ACS