Få mere at vide
Zinkoxid, 99,999 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10617114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617114 100 g Glasflaske 100g
10287180 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315791000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide
Smeltepunkt 1975.0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Merck Index 15, 10347
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,6 mg/l (29 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer og alkalier, opløselig i fortyndede eddikesyre- eller mineralsyrer, ammoni, umcarbonat, fast alkalihydroxidopløsning, uopløselig i alkohol
Formel vægt 81.38
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.6
Tæthed 5.6000g/mL