Få mere at vide
Zinkoxid, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Zinkoxid bruges som solafskærmning. Det fungerer som et tilsætningsstof i produkter som cigaretfiltre, plast, antikorrosive belægninger, keramik, glas, cement, smøremidler, salver, klæbemidler, tætningsmidler, pigmenter, batterier, ferriter, brandhæmmere og førstehjælpstape. Det spiller en vigtig rolle i tekstiler som UV-absorber. Som en bredbåndshalvleder med gunstige egenskaber har den potentiale til brug i transparente elektroder, i nanorodsensorer, i flydende krystalskærme, som tyndfilmstransistorer og lysemitterende dioder og i varmebeskyttende vinduer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc oxide |
| Smeltepunkt | 1975 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 5.606 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i fortyndet eddikesyre, mineralsyrer, ammoniak, ammoniumcarbonat og fast alkalihydroxidopløsning. |
| Formel vægt | 81.37 |