Få mere at vide
Zinkoxid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11385039
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385039 50 g 50g
11395039 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087812.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Zinkoxid bruges som solafskærmning. Det fungerer som et tilsætningsstof i produkter som cigaretfiltre, plast, antikorrosive belægninger, keramik, glas, cement, smøremidler, salver, klæbemidler, tætningsmidler, pigmenter, batterier, ferriter, brandhæmmere og førstehjælpstape. Det spiller en vigtig rolle i tekstiler som UV-absorber. Som en bredbåndshalvleder med gunstige egenskaber har den potentiale til brug i transparente elektroder, i nanorodsensorer, i flydende krystalskærme, som tyndfilmstransistorer og lysemitterende dioder og i varmebeskyttende vinduer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide
Smeltepunkt 1975 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i fortyndet eddikesyre, mineralsyrer, ammoniak, ammoniumcarbonat og fast alkalihydroxidopløsning.
Formel vægt 81.37
Tæthed 5.606 g/mL