Få mere at vide
Zinc oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11349798
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349798 25 g 25g
11359798 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044264.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Zinkoxid er inkorporeret i pulvere, salver og pastaer. Som acceleratoraktivator, pigment og forstærkningsmiddel i gummi, salver, pigment- og skimmelvæksthæmmer i maling, uv-absorber i plast, keramik, gulvfliser, glas, zinksalte, fodertilsætningsstof, kosttilskud, frøbehandlingskosmetik, fotokonduktor i kontorkopieringsmaskiner og i farvefotografi, piezoe, farveapparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide
Smeltepunkt 1975°C
Navn note 10 to 12mm dia. x 4 to 5mm thick
Fysisk form Tablets
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,10147
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 81.37
Procent renhed 99.9%