Få mere at vide
Zinkoxid, 99,5+%
Artikelnummer. 10236300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10236300 1 kg Plastflaske 1kg
13428438 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10236300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194890010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-13-2
Molekylær formel OZn
Molekylvægt (g/mol) 81.38
MDL nummer MFCD00011300
InChI nøgle XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC navn oxozink
SMIL O=[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxide
Smeltepunkt 1975.0 °C
Navn note 99.5+%
Farve Hvid eller hvid-gul
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel ZnO
Merck Index 15,10347
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,6 mg/l (29 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer og alkalier, opløselig i fortyndede eddikesyre- eller mineralsyrer, ammoni, ammoniumcarbonat, fast alkalihydroxidopløsning, uopløselig i alkohol
Formel vægt 81.38
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 1% maks. (1 g.500 °C)
Specifik vægtfylde 5.6
Tæthed 5.6000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.