Få mere at vide
Zinkoxalat dihydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392078
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392078 100 g 100g
11382078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012985.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55906-21-3 | C2H6O6Zn | 191.44 g/mol
Zinkoxalatdihydrat bruges som et kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55906-21-3
MDL nummer MFCD00150611
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc oxalate dihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel C2H4O6Zn
Lineær formel ZnC2O4·2H2O
FN nummer UN3288
Merck Index 14,10146
Synonym 5-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride, hindamine red r, azobase cas, hindasol red rc, stabamine red rc, devol red j, fast red r base, red base ciba i, red base irga i, red salt ciba i
Opløselighedsinformation Soluble in dilute mineral acids.
InChI nøgle WCKIDCVWRJUPFY-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Zn++].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC navn 5-chlor-2-methoxyanilin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 189.43
PubChem CID 77957
Formel vægt 189.42 (153.39 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Tæthed 3.28 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxalate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxalate dihydrate