Få mere at vide
Zinknitrat-hexahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Nitrate Hexahydrate |
| CAS | 10196-18-6 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | H12N2O12Zn |
| Synonym | Nitric Acid Zinc Salt Hydrate, Nitric Acid Zinc Salt Hexahydrate, Zinc Dinitrate Hexahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2 |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | zink; dinitrat; Hexahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.51 |
| Formel vægt | 295.9682 |