Få mere at vide
Zinc Nitrate Hexahydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 38.9°C |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Zn(NO3)2 · 6H2O |
| FN nummer | UN1514 |
| IUPAC navn | zinc(2+) hexahydrate dinitrate |
| Formel vægt | 297.49g/mol |
| Procent renhed | ≥99% (KT) |
| Lugt | Weak |
| Vis mere |