Få mere at vide
Zinknitrat-hexahydrat, Puratronic™ 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11326158
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326158 250 g 250g
11316158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011136.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297,48 g/mol
Zinknitrathexahydrat bruges som analytisk reagens, katalysator og som bejdsemiddel ved farvning. Det finder anvendelse i elektrogalvanisering, gummiindustrien og i vandbehandlingsindustrien. Det er meget udbredt som forløber for syntesen af zinkoxid. Det anvendes til fremstilling af stålfosfateringsmidlet. Inden for landbruget bruges det til at nære og beskytte frugttræer mod sur regn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10196-18-6
Molekylær formel H12N2O12Zn
Molekylvægt (g/mol) 297.48
MDL nummer MFCD00149889
InChI nøgle JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMIL O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc nitrate hexahydrate
Smeltepunkt ∼36 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.07 g/mL
Lineær formel Zn(NO3)2·6H2O
FN nummer UN1514
Merck Index 14,10144
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
IUPAC navn zink(2+)hexahydratdinitrat
Formel vægt 297,47 (189,38 Vandfri)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic