Få mere at vide
Zinknitrat-hexahydrat, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331679
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331679 10 kg 10kg
11311679 500 g -
11321679 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012313.A9
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297,48 g/mol
Zinknitrathexahydrat bruges til syntese af koordinationspolymerer. Det bruges til fremstilling af zinkoxidbaserede nanotråde. Det bruges også som bejdsemiddel ved farvning. Det er involveret i fremstillingen af en ny mikroporøs, organisk skabelonformet zinkphosphat, som finder anvendelse som katalysatorer og andre anvendelser, der involverer mikroporøsitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10196-18-6
Molekylær formel H12N2O12Zn
Molekylvægt (g/mol) 297.48
MDL nummer MFCD00149889
InChI nøgle JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC navn zink(2+)hexahydratdinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc nitrate hexahydrate
Smeltepunkt ∽36°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcoholSoluble in water and ethanol.
Formel vægt 297.47 (189.38 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.07
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc nitrate hexahydrate