Få mere at vide
Zinknitrat-hexahydrat, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Zinknitrathexahydrat bruges til syntese af koordinationspolymerer. Det bruges til fremstilling af zinkoxidbaserede nanotråde. Det bruges også som bejdsemiddel ved farvning. Det er involveret i fremstillingen af en ny mikroporøs, organisk skabelonformet zinkphosphat, som finder anvendelse som katalysatorer og andre anvendelser, der involverer mikroporøsitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | ∽36 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99% (metalbasis) |
| Tæthed | 2.07 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 297,47 (189,38 Vandfri) |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc nitrate hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc nitrate hexahydrate