Få mere at vide
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Nitrate Hexahydrate |
| Smeltepunkt | 38.9°C |
| Farve | White |
| Mængde | 7 kg |
| Lineær formel | Zn(NO3)2 · 6H2O |
| FN nummer | UN1514 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| IUPAC navn | zinc(2+) hexahydrate dinitrate |
| Formel vægt | 297.49g/mol |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |