Få mere at vide
Zinknitrat-hexahydrat, 98%, ekstra ren
Artikelnummer. 10286980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286980 5 g Glasflaske 5g
10036103 250 g Plastflaske 250g
10276980 1 kg Plastflaske 1kg
11944271 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10286980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10196-18-6
Molekylær formel H12N2O12Zn
Molekylvægt (g/mol) 297.48
MDL nummer MFCD00149889
InChI nøgle JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMIL O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 36.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel Zn(NO3)2·6H2O
Merck Index 14,10144
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
IUPAC navn zink;dinitrat;hexahydrat
Formel vægt 297.46
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren