Få mere at vide
Zinknitrat, 6-hydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578284 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15578284 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15568284 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15578284 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 434405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 10196-18-6
Molekylær formel H12N2O12Zn
Molekylvægt (g/mol) 297.48
MDL nummer MFCD00149889
InChI nøgle JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC navn zink;dinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Nitrate
Navn note 6-Hydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.07kg
Formel vægt 297.47
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens