Få mere at vide
Zinknitrat, 6-hydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568284 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15568284
Brand: Avantor J.T.Baker 434401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 10196-18-6
Molekylær formel H12N2O12Zn
Molekylvægt (g/mol) 297.48
MDL nummer MFCD00149889
InChI nøgle JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC navn zink;dinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Nitrate
Navn note 6-Hydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Formel vægt 297.47
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.07kg
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.