Få mere at vide
Zinkneodecanoat, Zn 17,9-18,2%
Beskrivelse
Zink neodecanoat bruges som katalysator, smøremiddel og tørremiddel. Desuden bruges det til fremstilling af gummi- og plastprodukter. Derudover fungerer det som en polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc neodecanoate |
| Farve | Brun |
| Flammepunkt | 102 °C (216 °F) |
| Mængde | 5 kg |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 407.89 |
| Fysisk form | Væske |