Få mere at vide
Zink neodecanoat, Zn 17,9-18,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389677
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11389677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041312.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409.916 g/mol
Zink neodecanoat bruges som katalysator, smøremiddel og tørremiddel. Desuden bruges det til fremstilling af gummi- og plastprodukter. Derudover fungerer det som en polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27253-29-8
Molekylær formel C20H40O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 409.916
MDL nummer MFCD00014384
InChI nøgle VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
IUPAC navn 7,7-dimethyloctansyre; zink
SMIL CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc neodecanoate
Farve Brun
Flammepunkt 102°C (216°F)
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 407.89
Fysisk form Væske
Produktidentifikator
  • Zinc neodecanoate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Neodecanoic acid, zinc salt