Få mere at vide
Zinkneodecanoat, Zn 17,9-18,2%
Artikelnummer. 11309687
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309687 250 g 250g
11389677 1 kg 1kg
11399677 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041312.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409,916 g/mol
Zink neodecanoat bruges som katalysator, smøremiddel og tørremiddel. Desuden bruges det til fremstilling af gummi- og plastprodukter. Derudover fungerer det som en polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27253-29-8
Molekylær formel C20H40O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 409.916
MDL nummer MFCD00014384
InChI nøgle VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
IUPAC navn 7,7-dimethyloctansyre; zink
SMIL CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc neodecanoate
Farve Brun
Flammepunkt 102 °C (216 °F)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 407.89
Fysisk form Væske