Få mere at vide
Zink-nafthenat, ^=67% i mineralsk terpentin (10% Zn)
Artikelnummer. 11318368
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318368 500 g 500g
11308368 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039554.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 12001-85-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12001-85-3
MDL nummer MFCD00147699
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc naphthenate
Farve Farveløs
Tæthed 1.01 g/mL
Flammepunkt >37,8° (100 °F)
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Fysisk form Væske