Få mere at vide
Zinc naphthenate, ^=67% in mineral spirits (10% Zn)
Artikelnummer. 11308368
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11308368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039554.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12001-85-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12001-85-3
MDL nummer MFCD00147699
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc naphthenate
Farve Farveløs
Tæthed 1.01 g/mL
Flammepunkt >37.8° (100°F)
Mængde 2 kg
FN nummer UN1993
Fysisk form Væske