Få mere at vide
Mossyet zink, 2,5 cm (0,98 tommer)& dun, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366938
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366938 250 g 250g
11376938 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014629.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc mossy
Mængde 250 g
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 2.5cm (0.98 in.) & down
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99%