Få mere at vide
Zinc molybdenum oxide, 98%
Artikelnummer. 11413870
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413870 5 g 5g
11423870 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089937.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13767-32-3 | ZnMoO4
Anvendes som korrosionshæmmer i maling, klæbemidler, primer på metaloverflader, såsom stål og aluminium. Den kan påføres med pensel eller spray og er velegnet som efterblæsning eller efterbejdsning, primer til plettering, som underlak til alkydemaljer. Bruges også til dielektriske og isoleringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13767-32-3
Molekylær formel ZnMoO4
MDL nummer MFCD00049622
Synonym Zinc molybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc molybdenum oxide
Smeltepunkt >700°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 225.32
Procent renhed 98%