Få mere at vide
Zinc meso-tetraphenylporphine
Beskrivelse
Et porfyrin, der bruges i lysdioder. Det har værdifulde biologiske anvendelser inden for molekylærbiologi, fluorimmunoassay og nye farmaceutiske udviklinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc meso-tetraphenylporphine |
| Farve | Lilla |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 0.5 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 678.1 |
| Fysisk form | Krystallinsk |