Få mere at vide
Zinkmeso-tetraphenylporphin
Artikelnummer. 11368358
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368358 0.5 g 0.5g
11358358 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039552.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 14074-80-7 | C44H28N4Zn | 678,12 g/mol
Et porfyrin, der bruges i lysdioder. Det har værdifulde biologiske anvendelser inden for molekylærbiologi, fluorimmunoassay og nye farmaceutiske udviklinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14074-80-7
Molekylær formel C44H28N4Zn
Molekylvægt (g/mol) 678.12
MDL nummer MFCD00012155,MFCD00012155
InChI nøgle FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc meso-tetraphenylporphine
PubChem CID 91667917
IUPAC navn 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin-22,24-diid;zink
SMIL [Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc meso-tetraphenylporphine
Farve Lilla
Lugt Lugtfri
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 678.1
Fysisk form Krystallinsk