Få mere at vide
Zinkisotopstandard: Zn @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Zn-68)
Artikelnummer. 30323883
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30323883 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 30323883 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS68ZN50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc-68
CAS 14378-35-9
Analyt- eller komponentnavne Zinc-68
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 68 Zn
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym 68 Zn
InChI formel InChI=1 S/Zn/i1+3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [68 Zn]
Element Zn
IUPAC navn Zink-68
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 67.92
Mængde 50 ml
Formel vægt 67.9248