Learn More
Zink jernoxid, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11383577
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11383577 25 g 25g
11373577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11383577 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 019407.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12063-19-3 | Fe2H2O4Zn | 243.082 g/mol
Zinkjernoxid bruges som pigmenter, især i applikationer relateret til varmestabilitet. Det bruges også i højkorrosionsbestandige belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12063-19-3
Molekylær formel Fe2H2O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 243.082
MDL nummer MFCD00049621
InChI nøgle NNGHIEIYUJKFQS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinc ferrite
PubChem CID 11831558
IUPAC navn hydroxy(oxo)jern; zink
SMIL O[Fe]=O.O[Fe]=O.[Zn]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc iron oxide
Fysisk form fint pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 241.06