Få mere at vide
Zinkjodid, ultratør, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11398587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398587 5 g 5g
11388587 25 g 25g
11308597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035727.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10139-47-6 | ZnI2
Zinkiodid bruges som en røntgenopak penetrant i industriel radiografi for at øge kontrasten. Det bruges som elektroderum og som farvestof i elektronmikroskopi i forbindelse med osmiumtetroxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10139-47-6
Molekylær formel ZnI2
MDL nummer MFCD00011299
Tekniske data
Kogepunkt 625 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Zinc Iodide
Smeltepunkt 446 °C
Navn note Ampuleret under argon
Fysisk form Granulat
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99,9 %, metalbasis
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 319.18
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 4.74
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide