Få mere at vide
Zinkjodid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Iodide |
| CAS | 10139-47-6 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | I2Zn |
| Synonym | NSC 39113, Zinc Diiodide |
| InChI formel | InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | I[Zn]I |
| IUPAC navn | diiodozink |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.19 |
| Formel vægt | 317.7381 |