Få mere at vide
Zinkjodid, TRC
Artikelnummer. 30457218
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30457218 25 g
1 options
Artikelnummer. 30457218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ43967525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Iodide
CAS 10139-47-6
Mængde 25 g
Molekylær formel I2Zn
Synonym NSC 39113, Zinc Diiodide
InChI formel InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL I[Zn]I
IUPAC navn diiodozink
Molekylvægt (g/mol) 319.19
Formel vægt 317.7381