Få mere at vide
Zinc Iodide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10540151 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10540151 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10540151 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/1100/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 446°C
CAS 10139-47-6
Farve Cream
pH 5.6
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel I2Zn
MDL nummer 11299
Formel vægt 319.19g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.