Få mere at vide
Zinkiodid, 99,999%, (spormetalbasis), ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10378010 25 g Glasflaske 25g
10346591 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10378010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212760250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10139-47-6
Molekylær formel I2Zn
Molekylvægt (g/mol) 319.19
MDL nummer MFCD00011299
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc iodide
Smeltepunkt 446°C
Navn note 99.999%
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formel vægt 319.19
Procent renhed 100.00%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.74
Tæthed 4.7400g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide