Få mere at vide
Zinkiodid, 99,999%, (sporstofbasis), ekstra rent
Artikelnummer. 10346591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10346591 5 g Glasflaske 5g
10378010 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212760050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10139-47-6
Molekylær formel I2Zn
Molekylvægt (g/mol) 319.19
MDL nummer MFCD00011299
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc iodide
Smeltepunkt 446 °C
Navn note 99.999%
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4500g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkalier, opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 319.19
Procent renhed 100.00%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.74
Tæthed 4.7400g/mL