Få mere at vide
Zinkjodid, 98%
Artikelnummer. 15431007
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431007 250 g 250g
15421007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011661.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10139-47-6
Zinkiodid bruges ofte som en røntgenopak penetrant i industriel radiografi for at forbedre kontrasten mellem skaden og intakt komposit.n sammen med osmiumtetroxid ZnI2 bruges som farvestof i elektronmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10139-47-6
MDL nummer MFCD00011299
Tekniske data
Kogepunkt 625 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Zinc iodide
Smeltepunkt 446 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lineær formel ZnI2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10140
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, glycerol, alkohol, ether
Formel vægt 319.18
Procent renhed 98%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 4.74 g/mL