Få mere at vide
Zinkiodid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421007
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421007 50 g 50g
15431007 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011661.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10139-47-6
Zinkiodid bruges ofte som en røntgenopak penetrant i industriel radiografi for at forbedre kontrasten mellem skaden og intakt komposit.n sammen med osmiumtetroxid ZnI2 bruges som farvestof i elektronmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10139-47-6
MDL nummer MFCD00011299
Tekniske data
Kogepunkt 625°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Zinc iodide
Smeltepunkt 446°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel ZnI2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10140
Opløselighedsinformation Freely soluble in water, glycerol, alcohol, ether
Formel vægt 319.18
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.74 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide