Få mere at vide
Zinc iodide, 98+%, pure
Artikelnummer. 10686782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686782 250 g Glasflaske 250g
10378340 50 g Glasflaske 50g
10677934 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208062500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10139-47-6
Molekylær formel I2Zn
Molekylvægt (g/mol) 319.19
MDL nummer MFCD00011299
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc iodide
Smeltepunkt 446°C
Navn note 98+%
Farve Beige-gul til hvid
Fysisk form Hygroscopic Crystalline Powder or Crystals
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Lineær formel ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formel vægt 319.19
Procent renhed ≥98%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.74
Tæthed 4.7400g/mL