Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc iodide |
| Smeltepunkt | 446 °C |
| Navn note | 98+% |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Fysisk form | Hygroscopic Crystalline Powder or Crystals |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Argentometri) |
| Lineær formel | ZnI2 |
| Fieser | 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88 |
| Merck Index | 15, 10339 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc iodide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide