Få mere at vide
Zinkbarre, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420967
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420967 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15420967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000420.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc ingot
CAS 7440-66-6
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈200g/ingot
Form Inggot
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Procent renhed 99.9999%